Stampa…

Cyclopropylamine ≥98%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

Synonyms: Aminocyclopropane

A13844.30 A13844.09 A13844.18
A13844.30EA 434 EUR
A13844.30 A13844.09 A13844.18
Cyclopropylamine ≥98%
Cyclopropylamine

Purity: 98+% CAS No.: 765-30-0 Molecular Formula: C3H7N Formula Weight: 57.10 Flash Point: -25°(-13°F) Refractive Index: 1.4206 Melting Point: -10° Boiling Point: 49-50° Beilstein Reference: 741858 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00001301

Formula: C₃H₇N
Peso molecolare: 57.1 g/mol
Punto di ebollizione: 49…50 °C
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 0.824
Flash Pt: –25 °C (–13 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001301
CAS Number: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN: 2733
ADR: 3 II

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR