Stampa…
Cyclopropylamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
263681000 263680025 263680250 263685000
ACRO263681000EA 223 EUR
ACRO263681000 ACRO263680025 ACRO263680250 ACRO263685000
Cyclopropylamine 98%
Cyclopropylamine
Formula: C₃H₇N
Punto di ebollizione: 49…50 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 0,824 g/cm³
Flash Pt: –25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001301
CAS Number: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN: 2733
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %