Stampa…
Cyclopropylamine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
154880100 154880500 154882500
ACRO154880100EA 35.2 EUR
ACRO154880100 ACRO154880500 ACRO154882500
Cyclopropylamine 99%
Cyclopropylamine
Formula: C₃H₇N
Punto di ebollizione: 49…50 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 0,824 g/cm³
Flash Pt: –25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001301
CAS Number: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN: 2733
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Volatile liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99 %
Titration with HCl 99.0 to 101.0 %