Stampa…
VWR®, Bagni termostatati refrigerati con controller di temperatura MX
Fornitore: VWR Collection
462-0225EA 4640 EUR
462-0225 462-0223
VWR®, Bagni termostatati refrigerati con controller di temperatura MX
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione chiusa Termostati a circolazione raffreddanti
Stainless steel baths with user friendly MX temperature controller plus three control buttons and on-screen prompts. Baths can be used for external closed loop circulation. The controller rests on a chemically resistant DuraTop™ deck, which is cool to the touch, even when working at high temperatures, and units feature LidDock™ lid stowing system. Cool Command™ technology regulates the amount of cooling required, saving energy while providing rapid cooling and precise control at elevated temperatures.
  • Ampio display LCD EasyView™ con allarme o icone di guasto e comandi e menu in inglese
  • Limiti di alta/bassa temperatura e allarmi di basso livello del liquido regolabili dall'utente
  • Pompa premente a una velocità con capacità di circolazione esterna a ciclo chiuso
  • Protezione integrale della pompa e della serpentina di riscaldamento
  • Calibrazione a un punto
Maximum pump capacities:
11,9 L/min, 120 mbar.
Maximum pump capacities:
10,6 l/min, 100 mbar
Certificazioni: Complies with DIN 12876-1, Safety Class I.
Informazioni per l'ordine: Supplied with a reservoir cover, bypass tubing, male inlet and outlet adapters for 47, 63 and 95 mm tubing, ¼" to M16 adapters are also included.
Attenzione: Capacità di raffreddamento a 20°C