Stampa…
VWR®, Bagni termostatati con coperchio, in acciaio inox e con controller per temperatura MX
Fornitore: VWR Collection
462-0213EA 2760 EUR
462-0213 462-0212 462-0211
VWR®, Bagni termostatati con coperchio, in acciaio inox e con controller per temperatura MX
Bagni Bagni ad aqua con agitatore
Vasche da bagno in acciaio inossidabile con termoregolatore MX intuitivo con tre pulsanti di controllo e istruzioni su schermo.
  • Ampio display LCD EasyView™ con allarme o icone di guasto e comandi e menu in inglese
  • Limiti di alta/bassa temperatura e allarmi di basso livello del liquido regolabili dall'utente
  • Pompa premente a una velocità
  • Protezione integrale della pompa e della serpentina di riscaldamento
  • Calibrazione a un punto
Capacità massima della pompa:
11,9 L/min, 120 mbar
RT = Ambient
The convenient slide control enables the flow rate to beMore Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Modello MX20S135 MX10S135 MX06S135
Environmentally Preferable
Capacità 20 L 10 L 6 L
Range di temperatura RT* +10...135 °C RT* +10...135 °C RT* +10...135 °C
Stabilità della temperatura ±0,07 °C ±0,07 °C ±0,07 °C
Potenza riscaldante 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW
Dimensioni interne L×P×A 228×264×152 mm 255×99×152 mm 110×100×152 mm
Est. L×P×A 342×531×406 mm 342×353×406 mm 206×340×406 mm