Cyclobutylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cyclobutylamine, Cyclobutanamine, Aminocyclobutane
Purity: 98%
CAS No.: 2516-34-9
Molecular Formula: C4H9N
Formula Weight: 71.12
Flash Point: -4°(24°F)
Refractive Index: 1.4376
Boiling Point: 82-83°
Beilstein Reference: 2069297
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00001328
Formula:
C₄H₉N Peso molecolare: 71,12 g/mol Punto di ebollizione: 82…83 °C Densità: 0,836 Flash Pt: –4 °C (24 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001328 CAS Number: 2516-34-9 EINECS: 219-736-0 UN: 2733 ADR: 3,II |