Stampa…
Cyclobutylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cyclobutylamine, Cyclobutanamine, Aminocyclobutane
209110010 209110050
ACRO209110010EA 57.9 EUR
ACRO209110010 ACRO209110050
Cyclobutylamine 98%
Cyclobutylamine
Formula: C₄H₉N
Peso molecolare: 71,12 g/mol
Punto di ebollizione: 81,4 °C (1013 hPa)
Densità: 0,83 g/cm³
Flash Pt: –4 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001328
CAS Number: 2516-34-9
EINECS: 219-736-0
UN: 2733
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %