Stampa…
Iodocyclohexane ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Stabilization: Stabilised with copper
B24840.14 B24840.22 B24840.36
B24840.14EA 69.1 EUR
B24840.14 B24840.22 B24840.36
Iodocyclohexane ≥98% stabilizzato
Iodocyclohexane
Stabilized with copper
Purity: 98% CAS No.: 626-62-0 Molecular Formula: C6H11I Formula Weight: 210.06 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.5475 Boiling Point: 180° Beilstein Reference: 1900797 MDL No.: MFCD00003826
Formula: C₆H₁₁I
Punto di ebollizione: 180 °C
Densità: 1,625
Flash Pt: 71 °C (159 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003826
CAS Number: 626-62-0
EINECS: 210-957-8