Stampa…
Iodocyclohexane 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
218490250 218491000
ACRO218490250EA 67.9 EUR
ACRO218490250 ACRO218491000
Iodocyclohexane 98% stabilizzato
Iodocyclohexane
Formula: C₆H₁₁I
Punto di ebollizione: 80…81 °C (20 mmHg)
Densità: 1,62 g/cm³
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003826
CAS Number: 626-62-0
EINECS: 210-957-8
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Copper