Chlorocyclohexane per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₆H₁₁Cl Punto di ebollizione: 142 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –44 °C Densità: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003822 CAS Number: 542-18-7 EINECS: 208-806-6 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 13,02761 |
Solubility | 0.40 g/l (20 °C) |
Melting Point | -44 °C |
Molar Mass | 118.6 g/mol |
Boiling Point | 141 - 143 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 7 hPa (20 °C) |
Flash Point | 34 °C |
Refractive Index | 1.4626 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.1 - 7.5 %(V) |
Density | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 290 °C |