Chlorocyclohexane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 542-18-7
Molecular Formula: C6H11Cl
Formula Weight: 118.61
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Unpleasant
Melting Point: -44°
Boiling Point: 141-143°
Beilstein Reference: 1900796
Merck Reference: 14,2732
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00003822
Formula:
C₆H₁₁Cl Punto di ebollizione: 141…143 °C Punto di fusione: –44 °C Densità: 1,000 Flash Pt: 28 °C (82 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003822 CAS Number: 542-18-7 EINECS: 208-806-6 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,2732 |