Stampa…
Chlorocyclohexane 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
111300010 111301000 111302500
ACRO111300010EA 83 EUR
ACRO111300010 ACRO111301000 ACRO111302500
Chlorocyclohexane 98%
Chlorocyclohexane
Formula: C₆H₁₁Cl
Punto di ebollizione: 142 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –44 °C
Densità: 1 g/cm³
Flash Pt: 28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003822
CAS Number: 542-18-7
EINECS: 208-806-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02761
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA
Water soluble titr. acid ≤0.0005 meq/g