Stampa…
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
A14288.06 A14288.14 A14288.22
A14288.06EA 51.9 EUR
A14288.06 A14288.14 A14288.22
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid ≥99%
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 5445-51-2 Molecular Formula: C6H8O4 Formula Weight: 144.13 Melting Point: ca 158° dec. Beilstein Reference: 2046031 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00001325
Formula: C₆H₈O₄
Peso molecolare: 144,13 g/mol
Punto di ebollizione: 663 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 158 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001325
CAS Number: 5445-51-2
EINECS: 226-651-2
UN: 3261
ADR: 8,III