1-Aminocyclopentanecarboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97+%
CAS No.: 52-52-8
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: ca 320° dec.
Beilstein Reference: 636626
Merck Reference: 14,2734
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00001381
Formula:
C₆H₁₁NO₂ Punto di ebollizione: 254 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 320 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001381 CAS Number: 52-52-8 EINECS: 200-144-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2734 |