Stampa…
1-Aminocyclopentanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cycloleucine, 1-Aminocyclopentane-1-carboxylic acid
103470050 103470100
ACRO103470050EA 86.6 EUR
ACRO103470050 ACRO103470100
1-Aminocyclopentanecarboxylic acid 97%
1-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Formula: C₆H₁₁NO₂
Peso molecolare: 129,16 g/mol
Punto di ebollizione: 254 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 320…322 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001381
CAS Number: 52-52-8
EINECS: 200-144-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02763
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20°C, 589 nm) (c=3, H2O)