Stampa…
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-Aminocyclohexane-1-carboxylic acid
A11853.06 A11853.14
A11853.06EA 34.6 EUR
A11853.06 A11853.14
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid 98%
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 2756-85-6 Molecular Formula: C7H13NO2 Formula Weight: 143.19 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2355692
Formula: C₇H₁₃NO₂
Peso molecolare: 143.19 g/mol
Punto di ebollizione: 272
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1.229 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001487
CAS Number: 2756-85-6
EINECS: 220-411-0