Cyclopropanecarboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A14215.0B
A14215.18
A14215.30
A14215.0BEA
463
EUR
A14215.0B
A14215.18
A14215.30
Cyclopropanecarboxylic acid ≥98%
Cyclopropanecarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1759-53-1
Molecular Formula: C4H6O2
Formula Weight: 86.09
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4390
Melting Point: 5°
Boiling Point: 182-184°
Beilstein Reference: 969839
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00001287
Formula:
C₄H₆O₂ Peso molecolare: 86,09 g/mol Punto di ebollizione: 182…184 °C Punto di fusione: 5 °C Densità: 1,086 Flash Pt: 71 °C (159 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001287 CAS Number: 1759-53-1 EINECS: 217-162-5 UN: 3265 ADR: 8,II |