Stampa…
Cyclopropanecarboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
111620250 111621000 111620050
ACRO111620250EA 45 EUR
ACRO111620250 ACRO111621000 ACRO111620050
Cyclopropanecarboxylic acid 98%
Cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₆O₂
Peso molecolare: 86,09 g/mol
Punto di ebollizione: 182 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 17…19 °C
Densità: 1,085 g/cm³
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001287
CAS Number: 1759-53-1
EINECS: 217-162-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Absorbance ≤0.2 (270nm, 1g/100ml cyclohexane)
Composition 2.5 to 21.0 % (Linoleic acid)
Acid value ≤2.0 mg KOH/g
Peroxide value ≤20.0 meq O2/kg