Cyclopentanecarboxylic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 3400-45-1
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4540
Melting Point: -7°
Boiling Point: 215-216°
Beilstein Reference: 2039729
MDL No.: MFCD00001371
Formula:
C₆H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 215…216 °C Punto di fusione: –7 °C Densità: 1,052 Flash Pt: 93 °C (199 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001371 CAS Number: 3400-45-1 EINECS: 222-269-5 |