Cyclopentanecarboxylic acid 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
111490250
111491000
ACRO111490250EA
73.6
EUR
ACRO111490250
ACRO111491000
Cyclopentanecarboxylic acid 98+%
Cyclopentanecarboxylic acid
Formula:
C₆H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 216 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 4 °C Densità: 1,05 g/cm³ Flash Pt: 93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001371 CAS Number: 3400-45-1 EINECS: 222-269-5 |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Titration with NaOH | 98.0 to 102.0 % |