Acido cicloesancarbossilico ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 98-89-5
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 118°(244°F)
Refractive Index: 1.4610
Melting Point: 29-32°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 970529
Merck Reference: 14,2724
MDL No.: MFCD00001461
Formula:
C₇H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 231…233 °C Punto di fusione: 29…32 °C Densità: 1,048 Flash Pt: 118 °C (244 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001461 CAS Number: 98-89-5 EINECS: 202-711-3 Merck Index: 14,2724 |