Stampa…
Acido cicloesancarbossilico 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
146560010 146560250 146561000 146565000
ACRO146560010EA 181 EUR
ACRO146560010 ACRO146560250 ACRO146561000 ACRO146565000
Acido cicloesancarbossilico 98%
Acido cicloesancarbossilico
Formula: C₇H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 232 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 30…32 °C
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001461
CAS Number: 98-89-5
EINECS: 202-711-3
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Fused crystalline solid or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Elemental Analysis 9.71 to 10.21 % N