Stampa…
Cyclobutanecarboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
110900050 110900250 110901000
ACRO110900050EA 28 EUR
ACRO110900050 ACRO110900250 ACRO110901000
Cyclobutanecarboxylic acid 98%
Cyclobutanecarboxylic acid
Formula: C₅H₈O₂
Peso molecolare: 100,12 g/mol
Punto di ebollizione: 195 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,04 g/cm³
Flash Pt: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001323
CAS Number: 3721-95-7
EINECS: 223-072-7
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %