1,4-Cyclohexanedione ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 637-88-7
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 132°(269°F)
Melting Point: 77-78°
Boiling Point: 132°/20mm
Beilstein Reference: 774152
MDL No.: MFCD00001606
Formula:
C₆H₈O₂ Peso molecolare: 112.13 g/mol Punto di ebollizione: 132 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 77…78 °C Densità: 1.28 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 132 °C (269 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00001606 CAS Number: 637-88-7 EINECS: 211-306-0 |