Stampa…
1,4-Cyclohexanedione 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
154830100 154830500 154832500
ACRO154830100EA 33.2 EUR
ACRO154830100 ACRO154830500 ACRO154832500
1,4-Cyclohexanedione 98%
1,4-Cyclohexanedione
Formula: C₆H₈O₂
Peso molecolare: 112.13 g/mol
Punto di ebollizione: 112 °C (26hPa)
Punto di fusione: 76…80 °C
Flash Pt: 132 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001606
CAS Number: 637-88-7
EINECS: 211-306-0
Visualizza i codici
Appearance Yellow to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %