1,3-Cyclopentanedione ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Cyclopentane-1,3-dione
L10336.03
L10336.06
L10336.03EA
52.8
EUR
L10336.03
L10336.06
1,3-Cyclopentanedione ≥98%
1,3-Cyclopentanedione
Purity: 98%
CAS No.: 3859-41-4
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Melting Point: 151-153°
Beilstein Reference: 1362728
Formula:
C₅H₆O₂ Peso molecolare: 98,1 g/mol Punto di fusione: 151…153 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001405 CAS Number: 3859-41-4 EINECS: 223-372-8 |