Stampa…
1,3-Cyclopentanedione 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Cyclopentane-1,3-dione
175720050 175720250
ACRO175720050EA 122 EUR
ACRO175720050 ACRO175720250
1,3-Cyclopentanedione 99%
1,3-Cyclopentanedione
Formula: C₅H₆O₂
Peso molecolare: 98,1 g/mol
Punto di fusione: 148…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001405
CAS Number: 3859-41-4
EINECS: 223-372-8
Visualizza i codici
Appearance Ochre to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 153 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %