Ciclopentanone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₅H₈O Punto di ebollizione: 130 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –58 °C Densità: 0,941 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 31 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001409 CAS Number: 120-92-3 EINECS: 204-435-9 UN: 2245 ADR: 3,III Merck Index: 13,02771 |
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | -58 °C |
Molar Mass | 84.11 g/mol |
Boiling Point | 131 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 11.5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 27 °C |
Explosion Limit | 1.6 - 10.8 %(V) |
Density | 0.95 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 445 °C |
Hill Formula | C5H8O |