Ciclopentanone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 120-92-3
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Petrol-like
Melting Point: -51°
Boiling Point: 130-131°
Beilstein Reference: 605573
Merck Reference: 14,2743
UN No.: 2245
MDL No.: MFCD00001409
Formula:
C₅H₈O Punto di ebollizione: 130…131 °C Punto di fusione: –51 °C Densità: 0,949 Flash Pt: 30 °C (86 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001409 CAS Number: 120-92-3 EINECS: 204-435-9 UN: 2245 ADR: 3,III Merck Index: 14,2743 |