Stampa…
Ciclopentanone 99+%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
111530010 111532500 111530025 111530100
ACRO111530010EA 85.6 EUR
ACRO111530010 ACRO111532500 ACRO111530025 ACRO111530100
Ciclopentanone 99+%, puro
Ciclopentanone
Formula: C₅H₈O
Punto di ebollizione: 130…131 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –51 °C
Densità: 0,95 g/cm³
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001409
CAS Number: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
UN: 2245
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02771
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.01 % alpha-Tocopherol