Stampa…
Cyclooctanone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
111441000 111440250 111445000
ACRO111441000EA 73.2 EUR
ACRO111441000 ACRO111440250 ACRO111445000
Cyclooctanone 98%
Cyclooctanone
Formula: C₈H₁₄O
Peso molecolare: 126.2 g/mol
Punto di ebollizione: 195…197 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 39…44 °C
Densità: 0.95 g/cm³
Flash Pt: 74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001754
CAS Number: 502-49-8
EINECS: 207-940-2
UN: 1759
ADR: 8 III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.50 %
Titration with TBAH ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA