Cicloesanone, EMPLURA®, extra puro, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₆H₁₀(=O) Punto di ebollizione: 155,6 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –31 °C Densità: 0,9478 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 43 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001625 CAS Number: 108-94-1 EINECS: 203-631-1 UN: 1915 ADR: 3,III REACH: 01-2119453616-35 Merck Index: 13,02755 |