Cycloheptanone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Suberon, Cycloheptan-1-one
Purity: 99%
CAS No.: 502-42-1
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Sweet
Melting Point: -21°
Boiling Point: 179-181°
Beilstein Reference: 969823
Merck Reference: 14,2722
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00004159
Formula:
C₇H₁₂O Punto di ebollizione: 179…181 °C Punto di fusione: –21 °C Densità: 0,956 Flash Pt: 55 °C (131 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004159 CAS Number: 502-42-1 EINECS: 207-937-6 UN: 1224 ADR: 3,III Merck Index: 14,2722 |