Stampa…
Cycloheptanone 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Suberon, Cycloheptan-1-one
111041000 111040250 111045000
ACRO111041000EA 124 EUR
ACRO111041000 ACRO111040250 ACRO111045000
Cycloheptanone 98+%
Cycloheptanone
Formula: C₇H₁₂O
Peso molecolare: 112.17 g/mol
Punto di ebollizione: 179 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –21 °C
Densità: 0.95 g/cm³
Flash Pt: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004159
CAS Number: 502-42-1
EINECS: 207-937-6
UN: 1224
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02751
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4595 to 1.4635 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %