Cyclobutanone ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo
Stabilized with ca 0.01% BHT
Purity: 98%
CAS No.: 1191-95-3
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4210
Odour: Pleasant
Melting Point: -51°
Boiling Point: 97-99°
Beilstein Reference: 1560289
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00001332
Formula:
C₄H₆O Punto di ebollizione: 97…99 °C Punto di fusione: –51 °C Densità: 0,935 Flash Pt: 10 °C (50 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001332 CAS Number: 1191-95-3 EINECS: 214-745-6 UN: 1224 ADR: 3,II |