Stampa…
Cyclobutanone 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
110930010 110930050 110930250
110930010.EA 55.4 EUR
110930010. 110930050. 110930250.
Cyclobutanone 98+%
Cyclobutanone
Formula: C₄H₆O
Punto di ebollizione: 99 °C (760 mmHg)
Densità: 0,93 g/cm³
Flash Pt: 10 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001332
CAS Number: 1191-95-3
EINECS: 214-745-6
UN: 1224
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %