Bromocyclopropane ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 4333-56-6
Molecular Formula: C3H5Br
Formula Weight: 120.98
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Recognizable
Boiling Point: 68-70°
Beilstein Reference: 1900287
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001271
Formula:
C₃H₅Br Punto di ebollizione: 68…70 °C Densità: 1,515 Flash Pt: –6 °C (21 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00001271 CAS Number: 4333-56-6 EINECS: 224-375-7 UN: 1993 ADR: 3,II |