Bromocicloesano ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 108-85-0
Molecular Formula: C6H11Br
Formula Weight: 163.06
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4950
Melting Point: -57°
Boiling Point: 166-167°
Beilstein Reference: 1098373
Merck Reference: 14,2730
MDL No.: MFCD00003819
Formula:
C₆H₁₁Br Punto di ebollizione: 166…167 °C Punto di fusione: –57 °C Densità: 1,335 Flash Pt: 62 °C (143 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003819 CAS Number: 108-85-0 EINECS: 203-622-2 Merck Index: 14,2730 |