Stampa…
Bromocicloesano 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
159080010 159082500
ACRO159080010EA 106 EUR
ACRO159080010 ACRO159082500
Bromocicloesano 99%
Bromocicloesano
Formula: C₆H₁₁Br
Punto di ebollizione: 166…167 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: -56,5 °C
Densità: 1,33 g/cm³
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003819
CAS Number: 108-85-0
EINECS: 203-622-2
Merck Index: 13,02759
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %