Bromocycloheptane ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
Cycloheptyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 2404-35-5
Molecular Formula: C7H13Br
Formula Weight: 177.09
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5052
Boiling Point: 71-72°/10mm
Beilstein Reference: 1098389
MDL No.: MFCD00004149
Formula:
C₇H₁₃Br Peso molecolare: 177,08 g/mol Punto di ebollizione: 71…72 °C (10 mmHg) Densità: 1,300 Flash Pt: 68 °C (154 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004149 CAS Number: 2404-35-5 EINECS: 219-294-9 |