Stampa…
Bromocycloheptane 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Cycloheptyl bromide
111080250 111081000
ACRO111080250EA 77.9 EUR
ACRO111080250 ACRO111081000
Bromocycloheptane 97%
Bromocycloheptane
Formula: C₇H₁₃Br
Peso molecolare: 177,08 g/mol
Punto di ebollizione: 71…72 °C (10 mmHg)
Densità: 1,28 g/cm³
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004149
CAS Number: 2404-35-5
EINECS: 219-294-9
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5035 to 1.5055 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %