Stampa…
Bromocyclobutane 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Cyclobutyl bromide
A12817.14 A12817.03 A12817.06
A12817.14EA 687 EUR
A12817.14 A12817.03 A12817.06
Bromocyclobutane 95%
Bromocyclobutane
Purity: 95% CAS No.: 4399-47-7 Molecular Formula: C4H7Br Formula Weight: 135.01 Flash Point: 22°(71°F) Refractive Index: 1.4795 Boiling Point: 107-108° Beilstein Reference: 1900415 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00001317
Formula: C₄H₇Br
Peso molecolare: 135 g/mol
Punto di ebollizione: 107…108 °C
Densità: 1.431
Flash Pt: 22 °C (71 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001317
CAS Number: 4399-47-7
EINECS: 224-530-9
UN: 1993
ADR: 3 II