Stampa…
Bromocyclobutane 97%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Cyclobutyl bromide
320500010 320500050 320500250
ACRO320500010EA 66.2 EUR
ACRO320500010 ACRO320500050 ACRO320500250
Bromocyclobutane 97%, puro
Bromocyclobutane
Formula: C₄H₇Br
Peso molecolare: 135 g/mol
Punto di ebollizione: 108 °C
Densità: 1.43 g/cm³
Flash Pt: 22 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001317
CAS Number: 4399-47-7
EINECS: 224-530-9
UN: 1993
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %