Stampa…
2-Phenylquinoline 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
297990010 297990050
ACRO297990010EA 80 EUR
ACRO297990010 ACRO297990050
2-Phenylquinoline 99+%
2-Phenylquinoline
Formula: C₁₅H₁₁N
Peso molecolare: 205,26 g/mol
Punto di ebollizione: 363 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 82…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011568
CAS Number: 612-96-4
EINECS: 210-326-7
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 84 °C
GC ≥99.0 %