Stampa…
6-Methylquinaldine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dimethylquinoline, 2,6-Dimethylquinoline
B23934.06 B23934.14
B23934.06EA 59 EUR
B23934.06 B23934.14
6-Methylquinaldine ≥98%
6-Methylquinaldine
Purity: 98% CAS No.: 877-43-0 Molecular Formula: C11H11N Formula Weight: 157.21 Melting Point: 56-58° Boiling Point: 266-267° MDL No.: MFCD00006762
Formula: C₁₁H₁₁N
Peso molecolare: 157,22 g/mol
Punto di ebollizione: 266…267 °C
Punto di fusione: 56…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006762
CAS Number: 877-43-0
EINECS: 212-891-5