Stampa…
2,4-Dimethylquinoline 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L08348.MC L08348.ME
L08348.MCEA 34.3 EUR
L08348.MC L08348.ME
2,4-Dimethylquinoline 95%
2,4-Dimethylquinoline
Purity: 95% CAS No.: 1198-37-4 Molecular Formula: C11H11N Formula Weight: 157.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6050 Boiling Point: 264-265° Beilstein Reference: 114230 MDL No.: MFCD00006760
Formula: C₁₁H₁₁N
Peso molecolare: 157,22 g/mol
Punto di ebollizione: 264…265 °C
Densità: 1,060
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006760
CAS Number: 1198-37-4
EINECS: 214-832-9