Stampa…
8-Methylquinoline 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
303620250 303620050
ACRO303620250EA 143 EUR
ACRO303620250 ACRO303620050
8-Methylquinoline 97%
8-Methylquinoline
Formula: C₁₀H₉N
Punto di ebollizione: 248 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 1,05 g/cm³
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006810
CAS Number: 611-32-5
EINECS: 210-264-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6130 to 1.6170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %