Stampa…
6-Methylquinoline 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
295141000 295140250 295140050
ACRO295141000EA 173 EUR
ACRO295141000 ACRO295140250 ACRO295140050
6-Methylquinoline 98%
6-Methylquinoline
Formula: C₁₀H₉N
Peso molecolare: 143,19 g/mol
Punto di ebollizione: 256…260 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: -22,2 °C
Densità: 1,06 g/cm³
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006804
CAS Number: 91-62-3
EINECS: 202-084-6
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %