Stampa…
4-Methylquinoline ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A14040.09 A14040.18 A14040.30
A14040.09EA 36.2 EUR
A14040.09 A14040.18 A14040.30
4-Methylquinoline ≥97%
4-Methylquinoline
Purity: 98% CAS No.: 491-35-0 Molecular Formula: C10H9N Formula Weight: 143.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6200 Melting Point: 9-10° Boiling Point: 260-263° Beilstein Reference: 110926 Merck Reference: 14,5441 MDL No.: MFCD00006784
Formula: C₁₀H₉N
Punto di ebollizione: 260…263 °C
Punto di fusione: 9…10 °C
Densità: 1,083
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006784
CAS Number: 491-35-0
EINECS: 207-734-2
Merck Index: 14,5441