Stampa…
3-Methylquinoline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A13109.06 A13109.14
A13109.06EA 76.5 EUR
A13109.06 A13109.14
3-Methylquinoline ≥98%
3-Methylquinoline
Purity: 98+% CAS No.: 612-58-8 Molecular Formula: C10H9N Formula Weight: 143.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6150 Melting Point: 15° Boiling Point: 252-253° Beilstein Reference: 110325 MDL No.: MFCD00014661
Formula: C₁₀H₉N
Peso molecolare: 143,19 g/mol
Punto di ebollizione: 252…253 °C
Punto di fusione: 15 °C
Densità: 1,069
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014661
CAS Number: 612-58-8
EINECS: 210-315-7